Imprimer
Vertical Laboratory Autoclaves (Made of Aluminium)
Fournisseur: CERTOCLAV
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8501312 8501318 8502312A 8502318A 8501312A 8501318A 8501412 8501412A 8501418 8502418 8501418A 8502412
481-0076EA 3050 EUR
481-0076 481-0077 481-0078 481-0079 481-0240 481-0241 481-0780 481-0831 481-0832 481-0781 481-0833 481-0834
Vertical Laboratory Autoclaves (Made of Aluminium)
Stérilisateurs Autoclaves
Compact, le dispositif CertoClav peut être utilisé même dans le plus petit laboratoire. Tous les instruments indispensables au quotidien, peuvent donc être stérilisés sur le lieu de travail : cultures, récipients en verre, métal, caoutchouc, textile et matériaux synthétiques résistants à la vapeur.
Le débit naturel de la vapeur générée par la chambre ronde et la conception du robinet à vapeur garantissent une bonne aération, condition préalable nécessaire à une stérilisation parfaite d'éléments creux et de forme cylindrique.
Modèles CV-EL : quatre températures/pressions de fonctionnement : 115 °C/0,7 bar ; 121 °C/1,3 bar ; 125 °C/1,4 bar ; 140 °C/2,7 bar.
Modèles Multicontrol : contrôle par microprocesseur et programmation libre ; deux programmes fixes et sept programmes libres. Aération fractionnée. Unité de contrôle séparée avec affichage numérique et interface série RS232.
Construciton: alliage d'aluminium.
Informations de livraison: livré avec plateau d'instruments et trépied en aluminium.
Attention: Contactez votre agence Avantor pour déterminer le modèle/les caractéristiques adapté(es) à votre application.