Imprimer
Anémomètres numériques, testo 410-1/2
Fournisseur: TESTO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0560.4101 0560.4102
620-3307EA 137 EUR
620-3307 620-3308
Anémomètres numériques, testo 410-1/2
Anénomètres
Pratiques, petits et simples, ces appareils de mesure de la vitesse de l'air permettent de mesurer la température et la vitesse du vent, ainsi que l'humidité (620-3308 uniquement). Ils peuvent également effectuer des mesures de refroidissement éolien.
  • Mesure intégrée avec palette de 40 mm
  • Valeurs minimale/maximale
  • Fonction de mise hors tension automatique
  • Fonction de rappel des données (« HOLD »)
  • Écran rétroéclairé
l×p×h : 133×46×25 mm
Poids : 110 g
Informations de livraison: fournis avec deux piles alcalines, un capuchon de protection, une dragonne et un support de ceinture.