Imprimer
Analyseurs d'azote/de protéines, Dumatherm®
Fournisseur: GERHARDT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14-0500 14-0400
GERH14-0500EA 0 EUR
GERH14-0500 701-0261
Analyseurs d'azote/de protéines, Dumatherm®
Analyseurs Analyseur de protéines
Pour l'analyse d'échantillons solides et liquides. Dans Dumatherm®, l'échantillon est brûlé à des températures élevées, puis les gaz obtenus sont analysés.
  • Limite de détection : 0,01 mg N absolu, 0,02 mg C absolu
  • Écart type inférieur à 0,3% de la valeur absolue avec 150 mg d'EDTA
  • Traitement automatique des échantillons
  • Analyse en toute sécurité et meilleure productivité en termes de reproductibilité
  • Logiciel de contrôle pratique
Détermination des protéines dans le lait et produits laitiers, céréales, œufs et produits dérivés, viande et produits dérivés, malt et matières premières de brasserie, alimentation animalière, bière, moût, céréales de brasserie, produits céréaliers, oléagineux, amidon..
Détermination d’azote dans le sol, l’eau, amendements pour sols et milieux de croissance, engrais, urine, pulpe, papier, pétrole, plastique, explosifs, café, tabac, ...
Pour plus d'informations sur le niveau de carbone, comme l'analyse des échantillons de sols ou des huiles minérales, nous vous conseillons la version Dumatherm® CN.
Pour les poids d’échantillon de 0,5 mg à 1 g, l’analyse dure 2 - 4 minutes pour le N et 9 - 12 minutes pour les paramètres C+N.
Certifications: Selon les normes nationales et internationales et aux procédures analytiques telles que le § 64 de la LFGB, et les normes DIN, AOAC, DIN EN ISO et Gafta.
Informations de commande: Oxygen, helium and compressed air or nitrogen gas supplies are required - A control PC is also required. Please contact your Avantor local agency for specifications of gases and requirements of the PC. Comes complete including all consumables and accessories for about 1000 samples.