VWR® AVS TITRINORM® Potassium Chloride Electrolytic Solutions
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Potassium chloride 3 Molar solution may also be used as an electrode storage solution.
Pour plus d'informations sur les données de santé et de sécurité, consultez le SDS sur le site.