Imprimer
Électrodes à tige de PH/d'oxydoréduction, SensoLyt®
Fournisseur: WTW ONLINE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
109100 109115 109125 109117 109119 109103 109118 109102
662-0280EA 472 EUR
662-0280 708-0036 708-0037 708-0057 708-0058 WTWO109103 WTWO109118 WTWO109102
Électrodes à tige de PH/d'oxydoréduction, SensoLyt®
Électrodes Électrodes pH
Les chaînes de mesure SensoLyt® avec armement sont faciles à installer et utilisables dans des domaines d'application et de mesure très variés. Les électrodes sans armement peuvent être connectées directement à un moniteur de pH de la série EcoLine® ou QuadroLine®. En fonction de l'application, elles peuvent être installées dans un récipient à flux.
  • Idéales pour les mesures dans l'eau et dans l'eau potable
  • Également pour les conditions de température et de pression élevées
  • Faciles à entretenir par simple remplacement de la chaîne de mesure