Imprimer
Électrodes de pH pour mesures sur le terrain, Polyplast™
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
238404 238380 238381 238382 238385 242050 242052 238384 242051
662-9221EA 300 EUR
662-9221 662-9216 662-9217 662-9218 662-9239 662-9241 662-9242 662-9240 662-2152
Électrodes de pH pour mesures sur le terrain, Polyplast™
Électrodes Électrodes pH
Polyplast electrodes have a shatterproof plastic shaft. They are ideal for portable measurements or as entry level sensors for basic laboratory applications.
  • Universally applicable, especially for ion-weak solutions, water and sewage, emulsions and suspensions
  • Fast response and accurate readings with the patented single pore concept
  • Shatter-proof plastic shaft for portable measurements
  • Robust and maintenance-free
pH range: 0 to 14; ORP range: +/−2000 mV
Electrolyte: Polisolve
Diaphragm: Single Pore
Integrated temperature sensor NTC 30 kOhm
Integrated temperature sensor PT1000
Informations de commande: Livrées avec certificat individuel et numéro de série. Les électrodes avec connecteur S7 sont fournies sans câble.