Imprimer
Électrodes de pH, InLab® Micro / InLab® Nano / InLab® NMR
Fournisseur: Mettler - Toledo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
59904572 51343160 51343161 51343165 51343164
662-1618EA 760 EUR
662-1618 662-2863 662-2866 662-2864 662-1347
Électrodes de pH, InLab® Micro / InLab® Nano / InLab® NMR
Électrodes Électrodes pH
Connexion S7 ou BNC
  • Système de référence ARGENTHAL™ avec piège d'ions d'argent (InLab® Nano / NMR: Ag/AgCl)
  • Électrolyte polymérique XEROLYT® EXTRA : haute stabilité des signaux, temps de réponse très court et grande résistance chimique (InLab® Semi-Micro)
  • InLab® Flex-Micro est équipée d'une tige fine et flexible (Ø 6 mm): Idéale pour la mesure du pH dans des tubes à essai et autres petits récipients
pH range: 0 - 14 for InLab® Micro/Micro Pro/Semi-Micro-L; 0 - 12 for InLab® Semi-Micro
Material: Glass
Informations de commande: Livrées avec certificat de test. Autres électrodes sur demande.