Imprimer
VWR®, Électrodes de pH combinées
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
662-1793EA 178 EUR
662-1793 662-1797 662-1798 662-0084 662-0085 662-1763 662-1764 662-1765 662-1766 662-1767 662-1768 662-1769 662-1770 662-1773 662-1774 662-1775 662-0455
VWR®, Électrodes de pH combinées
Électrodes Électrodes pH
Électrodes de pH avec câble de 1 m fixé ou connecteur S7.
  • Contrôlées en 5 points au cours du processus de fabrication, puis estampillées par lot pour en garantir la qualité
  • Avec flacon de stockage à immersion permettant de protéger l'électrode, et d'assurer sa conservation optimale ainsi que sa disponibilité instantanée
Plage de pH : 0 à 14
Plage de température : 0 à +100 °C (10 à 100 °C pour les pointes plates)
Temps de réponse : 95% <1 seconde (95% <5 secondes pour les pointes plates)