Imprimer
Rouleaux d'essuie-mains et essuie-mains enchevêtrés, Tork
Fournisseur: Essity
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
290016 290076 100297 290067 100288 290068 100278 290163 290179 290190 290059 150299
115-0225EA 196 EUR
115-0225 115-0325 115-3108 115-1398 115-1575 115-1363 115-1574 115-1726 115-1439 115-1634 115-1937 115-1941
Rouleaux d'essuie-mains et essuie-mains enchevêtrés, Tork
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Essuie-mains en papier
Essuie-mains et rouleaux d'essuie-mains Interfold, à pli en zigzag et pli en C pour distributeurs Tork, divers degrés de qualité disponibles.
  • Tork Premium : qualité supérieure souple pour les tâches de nettoyage les plus exigeantes - absorption améliorée et plus rapide par rapport à d'autres essuie-mains et lingettes
  • Tork Advanced : chiffons et lingettes à rendement amélioré qui répondent ou dépassent les exigences de base - excellentes capacités d'absorption, luminosité et résistance
  • Tork Universal : chiffons et lingettes de qualité standard pour les besoins basiques
Essuie-mains en rouleau pour distributeur H1, Tork
- Grand nombre d'essuie-mains dans chaque rouleau : moins de recharges nécessaires
- Très absorbant: l'essuie-mains sèche rapidement et soigneusement
Essuie-mains enchevêtré pour distributeur H2
- Consommation réduite : un seul essuie-main à la fois
- Assure un séchage des mains rapide et efficace
- Très absorbant: l'essuie-main sèche rapidement et soigneusement
Essuie-mains enchevêtré pour distributeur H3
- Système traditionnel d'essuie-mains courts
- Le pli en C permet à l'utilisateur de prélever plusieurs essuie-mains à la fois