Imprimer
Essuyeurs pour applications générales, WYPALL* X70
Fournisseur: Kimberly-Clark
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
WYPALL* X70
115-1278EA 446 EUR
KIMB41412 KIMB41300_U 115-1278 KIMB95412 115-2100 115-1281 115-1282 KIMB8389
Essuyeurs pour applications générales, WYPALL* X70
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Composés d'Hydroknit®, mélange de cellulose/PP, papier enchevêtré par procédé hydraulique très absorbant, sans adhésif, ni liant chimique. Pour les travaux d'entretien modérés dans l'industrie métallurgique et le traitement de produits chimiques, d'affinage, de caoutchouc et de plastique.
  • Durable, rag-tough construction and a textured surface, yet soft and pliable
  • Rags are reusable and will not fall apart when wet
  • Long lasting, on-the-job performance allows extended usage, reducing cost and waste
  • Large roll (115-2100) can be used with dispensers 115-0045, 115-1533 and 115-2038
Colour: White.
Attention: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.