Imprimer
Lingettes pour applications générales, Tork
Fournisseur: Essity
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
510104 510137 510237
115-0640EA 416 EUR
115-0640 115-0338 115-1658
Lingettes pour applications générales, Tork
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Strong and durable cloth wipes for use in a variety of environments, softness and flexibility mean wipes are excellent for cleaning, wiping and polishing even in confined spaces.
  • En cellulose/PP/polyester, réutilisables
  • Résistance aux solvants, bonnes résistance et performances dans des conditions sèches et humides
  • Grande capacité d'absorption
  • Non pelucheux
Couleur: blanc ou bleu.
Colour: White or blue