Imprimer
Essuyeurs à usage général, Polytex®
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10160B 10160A 10171A 10171B
115-2701EA 14.6 EUR
115-2701 115-2702 115-2703 115-2704
Essuyeurs à usage général, Polytex®
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Ces essuyeurs doux sont adaptés aux surfaces délicates.
  • 100% en PP, réutilisable
  • Pour l'essuyage humide
  • Résistance aux solvants
  • Antistatiques et sans fibres pour des applications universelles en laboratoire et zones de traitement des denrées alimentaires
  • Grande résistance à la déchirure et bonne capacité d'absorption