Imprimer
Essuyeurs pour salle propre, présaturés, Prosat®
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PS-911EB/ETOH PS-911ETOH
115-0546EA 1540 EUR
115-0546 115-1422
Essuyeurs pour salle propre, présaturés, Prosat®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
Ces essuyeurs en PP non tissé sont imprégnés avec 70 % d'alcool éthylique dénaturé et 30 % d'eau désionisée.
  • L'éthanol dénaturé est moins toxique et irritant pour les yeux que l'IPA
  • Augmentation du contrôle et de la comptabilisation des solvants et réduction des émissions de COV
  • Ouverture facile et distribution simplifiée
  • Disponibles en forme stérile et non stérile
Ils sont conçus pour nettoyer ou essuyer les outils de traitement et autres équipements et pour le nettoyage après l'échantillonnage de plaques Rhodac.
La version stérile est appropriée pour une utilisation dans des environnements de catégorie A. La version non stérile est appropriée pour les salles propres de classe 100, ISO 5, M3.5.
Couleur : Blanc
Cdt: Pochettes refermables qui préservent la propreté et les taux de saturation en solvant. Les pochettes sont numérotées par lot à des fins de traçabilité.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904