Imprimer
Tampons et écouvillons de nettoyage, ScrubPADS UltraSOLV®
Fournisseur: FOAMTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HT4512P-10 HT4560-10 HT4580-10 HT1700-5 HT1701-5 HT1702-50 HT1714-50 HT1732-50 HT4510-10 HT4512PA-10 HT4513PD-10 HT4515P-10 HT4522-10 HT4522A-10 HT4528-10 HT4528-11 HT4528D-10 HT4536D-10 HT4540-10 HT4540D-10 HT4580-11 HT4580A-10
115-0279EA 186 EUR
115-0279 115-0280 115-0422 115-0388 115-0389 115-0390 115-0391 115-0392 115-0395 115-0398 115-0399 115-0400 115-0404 115-0407 115-0408 115-0409 115-0411 115-0413 115-0414 115-0418 115-0423 115-0425
Tampons et écouvillons de nettoyage, ScrubPADS UltraSOLV®
Lingettes Lingettes nettoyantes
Les produits en mousse d'uréthane hydrophile permettent de nettoyer les recoins et les surfaces micro-poreuses. Ils éliminent rapidement et en toute sécurité les résidus sur l'équipement de laboratoire afin d'enrayer le risque de contamination. Utilisez les tampons, ScrubPADS en carbure de silicium, à l'oxyde d'aluminium ou en diamant pour le premier nettoyage. Pour un nettoyage intensif, chaque ScrubPADS peut correspondre à un type spécifique de nettoyage.
ScrubPADS en carbure de silicium pour le nettoyage de surfaces difficiles
- Pour les surfaces en aluminium, en acier inoxydable et en céramique, telles que celles des réacteurs à implants, CVD, Epitaxy et Floatzone et des polisseurs
- Abrasion durable pour une élimination rapide des résidus métalliques et de polymères difficiles à déloger
- Laisse une surface polie et douce grâce à l´élimination des résidus
ScrubPADS en oxyde d'aluminium pour le nettoyage de surfaces délicates
- Pour l'élimination des résidus ayant durcis sur des surfaces d'outils qui se griffent facilement, comme l'aluminium anodisé, le quartz, les polymères et même le LEXAN®
- Les grains décapent et polissent délicatement les surfaces, les débarrassant des résidus sans les griffer
ScrubPADS en diamant pour les résidus très durs, comme le verre
- Tampon le plus agressif pour l'élimination de résidus extrêmement durs, comme le verre, le nitrure de titane
- Nettoyage rapide et efficace étant donné que le temps de nettoyage est divisé par deux
Swab foam for critical surface cleaning
- General purpose cleaning tools for HDD components, optics, medical devices or vacuum equipment.
- Provides good particle and residue removal with a minimum of particle transfer due to
abrasion.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904