Imprimer
VWR® Spec-Wipe® 4, Lingettes pour salles propres
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
115-0036EA 71.8 EUR
115-0036 115-0039
VWR® Spec-Wipe® 4, Lingettes pour salles propres
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Excellentes pour le nettoyage de surfaces rugueuses, abrasives ou irrégulières, mais suffisamment douces pour les surfaces délicates. Adaptées aux industries pharmaceutiques et de biotechnologie.
  • Pour les environnements et tâches de nettoyage critiques dans lesquels une faible génération de particules et de fibres est essentielle
  • 100% polyester tricotage double lavé en salle blanche ISO classe 4 afin de réduire la contamination par des particules et substances extractibles
  • Le tricotage double durable permet un nettoyage approfondi, tout en assurant la douceur nécessaire aux surfaces délicates
  • Les pochettes rescellables assurent l’intégrité du produit et préservent la propreté et les niveaux de saturation
  • Possibilité de lingettes présaturées, qui réduisent l’utilisation de solvants, le mélange de produits chimiques et les déchets
Compatible pour une utilisation dans des salles blanches ISO 4 de Classe 10.
Couleur: Blanc
Colour: White
Cdt: Les lingettes pliées en deux sont conditionnées dans une pochette rescellable.
Attention: Les lingettes pré-humidifiées utilisent de l’USP de qualité IPA (isopropanol) filtré à 0,5 µm.
115-0039: Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.