Imprimer
Lingettes pour salles propres, présaturées, SATWipes® Sigma™
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SAT-C1-100 SAT-C1-7030BPR SAT-C1-1090
115-1870EA 578 EUR
115-1870 115-2825 CONTSAT-C1-1090
Lingettes pour salles propres, présaturées, SATWipes® Sigma™
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
SATWIPES® Sigma™ consists of a perforated roll of saturated wipes which are dispensed through a center-pull canister. The wipes are made of 55% cellulose and 45% polyester presaturated with IPA and DI water.
  • Hydraulically entangled fabric creates a soft yet durable and highly absorbent wipe
  • Clean wipe offers consistent solvent application
  • Low levels of particles and extractable contaminants to reduce contamination possibility
The isopropanol solvent blends provide safe cleaning solutions in various concentrations. Packaged with refill packs and a reusable pop-up dispenser, eliminating the need for solvent bottles and reduces solvent handling.
Informations de livraison: 100 essuyeurs/rouleau, 12 rouleaux/étui, avec bidon réutilisable.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904