Imprimer
Lingettes pour salles propres, stériles, SterileSorb™
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
C2-1212IR C2-99IR/25
115-1856EA 975 EUR
115-1856 115-0498
Lingettes pour salles propres, stériles, SterileSorb™
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
Mélange polyester/cellulose enchevêtrés non tissés. Idéales pour essuyer les produits avant leur entrée en salle propre.
  • Conçues pour des applications non abrasives comme l'essuyage et l'absorption des déversements en salle propre
  • Absorbantes, résistantes et à faible relargage de particules et de substances extractibles
  • Les papiers sont stérilisés à un niveau d'assurance de stérilité 10-6
Certifications: AAMI/ISO 11137 Méthode 1
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.