Imprimer
Lingettes pour salles blanches, UltraSORB®
Fournisseur: FOAMTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HT4666 HT4644 HT4699
115-0281EA 94.5 EUR
115-0281 115-0426 115-0427
Lingettes pour salles blanches, UltraSORB®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Fabriquées en mousse de polyuréthane hydrophile, présentant d'excellentes caractéristiques ESD et dissipant l'électricité statique. Conviennent pour essuyer les surfaces optiques, ainsi que les zones de remplissage chaudes et aseptiques.
  • Résistance exceptionnelle à la traction humide et à l'abrasion
  • Doux et résistant aux solvants
  • Minimise les contaminants libérés par la lingette tout en maximisant les particules et les résidus enlevés des surfaces
  • Apyrogène
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1, ISO 3, M1.5.
Densité de la mousse UltraSORB® : 0 048 g/cm³