Imprimer
Lingettes pour salles blanches, stériles, Gamma Wipe® 67
Fournisseur: BERKSHIRE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
GW67.ST.60 GW67.ST.25 GW67ST0980
115-0262EA 927 EUR
115-0262 115-0348 BERKGW67ST0980
Lingettes pour salles blanches, stériles, Gamma Wipe® 67
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
Conçus pour des applications en salle blanche stérile, nécessitant propreté, solidité et grande absorption, fabriqués à partir d'un mélange non tissé de 45% de polyester et de 55% de cellulose, à faible émission de particules.
  • Certificat de stérilité inclus dans chaque boîte
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma au niveau d'assurance de stérilité 10-6
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
Certifications: Directives de l'ANSI/ISO/AAMI
Cdt: Empilées dans des sachets refermables.
Attention: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.