Imprimer
Lingettes présaturées pour salles propres, AlphaSat®
Fournisseur: Texwipe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TX1034 TX1036 TX1039
115-0456EA 108 EUR
115-0456 115-0457 115-0458
Lingettes présaturées pour salles propres, AlphaSat®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
Ces lingettes très absorbantes sont constituées de polyester à filaments continus, avec tricotage double interlock résistant et indémaillable. Elles sont préhumidifiées avec 70% d'isopropanol et 30% d'eau désionisée.
  • Haute résistance, faible génération de particules et de substances extractibles
  • Bords coupés et lavés
  • Excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion
Essuyage général, absorption des éclaboussures, polissage et nettoyage des environnements critiques (ISO classe 4 - 9).
Couleur: Blanc
Cdt: Emballage refermable, résistant aux solvants.
Attention: Données exactes au moment de la publication: Derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
*Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904