Ces lingettes pré-humidifiées sont fabriquées à partir d'un mélange de 55% de cellulose non tissée enchevêtrée par procédé hydraulique et de 45% de polyester.
- Lingettes pratiques permettant de bien maîtriser la dilution et de limiter les risques de déversement à l'intérieur et à l'extérieur de la salle blanche
- Excellente résistance bidirectionnelle et très faible proportion de substances extractibles
- Idéales pour le nettoyage des surfaces de salles blanches pendant et après la production
- Idéale pour l'essuyage des équipements de production nécessitant une faible proportion de substances extractibles par solvants et de génération de particules
Ce tissu associe la grande capacité d'absorption d'une fibre naturelle et la propreté et la résistance d'une fibre synthétique. Il allie un faible nombre de particules et de substances extractibles à une compatibilité élevée aux solvants. Les lingettes TechniSat® sont pré-imprégnées de solutions d'alcool isopropylique/eau désionisée filtrées à 0,2 μm. Elles sont conditionnées dans des emballages refermables : souples de type FlexPack, bidons ou poches à ouverture coulissante.
Couleur: blanc
Suitable for use in Class 100 - 100000, ISO 5 - 8 cleanrooms.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904