Imprimer
Lingettes pour salles blanches, AlphaSorb® HC
Fournisseur: Texwipe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TX2412 TX2418 TX2409
115-0307EA 1080 EUR
115-0307 115-0467 TEXWTX2409
Lingettes pour salles blanches, AlphaSorb® HC
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
AlphaSorb® HC est une lingette 100 % polyester à 2 épaisseurs, lavable en salle blanche, fabriquée à partir de polyester à filaments continus tricoté selon un motif interlock double.
  • Combine une capacité d'absorption élevée avec de faibles niveaux de particules et d'extractibles
  • Permet un essuyage rigoureux avec une libération minimale de fibres
  • Également disponible stérile (veuillez consulter le site Web pour les informations de commande)
Grâce à leur grande surface, elles répondent particulièrement aux besoins des industries pharmaceutiques et biotechnologiques. Autoclavables.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 10, ISO 4.
Couleur: blanc.
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.