Imprimer
Lingettes pour salles blanches, MiracleWipe®
Fournisseur: Texwipe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TX4004 TX4009 TX4012
115-0476EA 224 EUR
115-0476 115-0477 115-0478
Lingettes pour salles blanches, MiracleWipe®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
MiracleWipe® est fabriqué à 100 % en nylon à filament continu. La construction à double tricot, la texture et le corps du filament en nylon confèrent aux lingettes une excellente douceur et une résistance supérieure.
  • La fibre de nylon haute résistance est parfaite pour un essuyage non abrasif en salle blanche
  • Douces avec une proportion extrêmement faible de particules et de fibres extractibles
  • Très absorbantes, ces lingettes offrent une excellente résistance à l'abrasion dans des conditions extrêmes d'utilisation ou lors de l'essuyage de surfaces rugueuses
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
Couleur: blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.