Imprimer
Lingettes pour tâches délicates, Kimtech™ Science
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 5.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 6 Non : 5 
Laboratoire / gestionnaire de stock / ILE DE FRANCE
Oui, je le conseille
Le conditionnement correspond exactement à notre attente, produit très pratique pour notre utilisation.
7551 7552 7552_CH 7551_CH 7557 7558
115-2029EA 530 EUR
115-2029 115-2221 115-2093 KIMB7551_CH 115-2074 115-2075
Lingettes pour tâches délicates, Kimtech™ Science
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier pour tâches délicates
Ces lingettes haute qualité 100% pure fibre sont conçues pour l'essuyage de précision telles que le nettoyage de verrerie, d'équipements et de surfaces délicates. Elles sont également adaptées au nettoyage des liquides et des poussières et dotées d'éléments anti-statiques qui réduisent le peluchage et les décharges anti-statiques.
  • Lingettes pour travaux légers
  • Absorption de faibles peluchages pour les applications et les surfaces délicates
  • Chimiquement inertes et anti-statiques
  • Fournies dans une boîte distributrice pratique et hygiénique pour le nettoyage et la distribution rapide, même en déplacement
Idéales pour les applications dans le domaine de la santé, de la fabrication, de l'optique et de l'électronique. Adaptées pour une utilisation dans des salles propres ISO classe 4 ou plus.
Couleur: Blanc