Imprimer
Anneaux de lestage
Fournisseur: HEATHROW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HS8881A HS8881B HS8881C HS8881D HS8882A HS8882B HS8882D
214-1891EA 56 EUR
214-1891 214-1892 214-1893 214-1894 214-1942 214-1943 214-1945
Anneaux de lestage
Poids Anneaux de lestage
En plomb avec revêtement en vinyle bleu. Les anneaux ouverts sont conçus pour les tubes avec raccords latéraux. Pour la stabilisation de ballons en verre ou plastique sur des agitateurs, dans des bains d'huile ou d'eau, etc... afin de les empêcher de se renverser ou de surnager. Le revêtement empêche de rayer les ballons et d'endommager les autres surfaces.
  • Bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Différents formats disponibles