Imprimer
Flacons d'échantillons, flacons en trident, renforcés ou hauts
Fournisseur: MURRAY S
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
T103/V4T004/C T103/V2T004/C T105/V2T005/C T103/V1T004/C T105/V1T005/C T105/V3T005/C T103/V3T004/C
212-7069EA 266 EUR
212-7069 212-7066 212-7072 212-7064 212-7071 212-7073 212-7068
Flacons d'échantillons, flacons en trident, renforcés ou hauts
Fioles
Flacons en verre neutre avec bouchons enfichables en PE. Pour une large gamme d'applications de laboratoire, en production, etc.
  • Robustesse et rentabilité, résistance aux variations modérées de température
  • Large ouverture pour un remplissage et un vidage faciles
  • Bouchon enfichable pour une fermeture sécurisée
Cdt: Pour des raisons inhérentes à la production, le nombre de flacons pour chaque boîte peut varier.