Imprimer
Pastilles pour cryotubes, CryoColorCode, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
354755 354968 355077 375884 375922 375868 375930 354879 355018 355158 375906
479-2481EA 16.8 EUR
479-2481 479-6000 479-2482 479-2485 479-2487 479-2484 479-2488 479-6859 479-6860 479-6861 479-2486
Pastilles pour cryotubes, CryoColorCode, Nunc™
Dessus de bouchon
A insérer dans le bouchon avec surface d'inscription.
Encoche pour saisir le tube ou retirer la pastille.