Imprimer
Tubes Cryo.S™ 4 et 5 ml
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
124261_300 124263_300 124275_300 124276_300 124274_300 124273_300 127278_300 127261_300 127277UK 127279_300 127280_100 127263_300
479-4155EA 192 EUR
479-4155 479-4150 479-4151 479-4152 479-4153 479-4154 479-0195 479-0192 479-0194 479-0196 479-0197 479-0193
Tubes Cryo.S™ 4 et 5 ml
Fioles
Pour le stockage en congélateur ou dans la phase vapeur d'azote liquide. Résistance thermique de -196 à +121 °C.
  • Certifiés non cytotoxiques et exempts d'endotoxines, de DNase, RNase et d'ADN humain
  • Nouvelle graduation et zone d'inscription
En PP, avec bouchon de couleur, stériles (SAL 10-3)
* Sans zone d'inscription