Imprimer
Tubes cryogéniques, CryoTubes™, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
363401 363452 366656 368632 375418 377267 351934 337516 347597 347627 347643 366524 375353 377224 379146 379189 367997 363452_CZ
479-6837EA 206 EUR
479-6837 479-6839 479-6840 479-6841 479-6847 479-6843 479-6852 479-6848 479-6849 479-6850 479-6836 479-6838 479-6846 479-6842 479-6845 479-6844 479-1159 479-3202
Tubes cryogéniques, CryoTubes™, Nunc™
Fioles
En PP avec capuchon fileté en PP et zone inscriptible, stériles. Pour le stockage cryogénique des cultures cellulaires, des cultures microbiologiques ou d’autres spécimens. Bonnes performances dans les congélateurs mécaniques et dans l’azote liquide (phase gazeuse et liquide*).
Non toxiques, apyrogènes.
Conformes aux normes IATA pour le transport aérien des échantillons biologiques.
*Attention: Ne pas utiliser les CryoTubes™ dans l'azote en phase liquide que s'ils sont correctement scellés dans le tube Nunc CryoFlex™. Une mauvaise utilisation peut provoquer un emprisonnement de l'azote liquide dans le flacon et générer une accumulation de pression, entraînant un risque d'explosion ou de libération de déchets biologiques dangereux. Les tubes 479-6816 et 479-6853 sont seulement appropriés pour le stockage jusqu'à −80 °C.
* sans surface inscriptible
** avec jupe
*** avec pied étoilé