Imprimer
VWR® ND20, Flacons Headspace à sertir
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
548-0090EA 440 EUR
548-0090 548-0091 548-2085 548-0609A
VWR® ND20, Flacons Headspace à sertir
Fioles
Flacons en verre clair et ambré à fond plat ou arrondi et volumes de 5 à 20 ml et bouchons. Un flacon à fond arrondi est plus robuste et résistant aux pressions élevées pendant le processus de chauffage. Les flacons à fond plat sont plus adaptés pour certains instruments.
  • Capsule headspace de sécurité avec une large gamme de septa disponible
  • Capsules magnétiques et magnétiques bimétalliques pour passeur automatique d'échantillons CTC Combi PAL et Shimadzu AOC5000
  • Les capsules avec des septa Pharma-Fix (butyl/PTFE) présentent les meilleures propriétés d'étanchéité, l'épaisseur de leurs parois: 1,2 mm, permet aux flacons de supporter une pression interne élevée
* pour flacons avec col à sertir plat
** pour flacons avec col à sertir biseauté