Imprimer
Flacons à échantillons, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
223687 WUBB2MLC-T-EP WUBB5MLA-T-EP
548-2014EA 407 EUR
548-2014 WHEAWUBB2MLC-T-EP WHEAWUBB5MLA-T-EP
Flacons à échantillons, WHEATON®
Fioles
Ces flacons en verre clair sont fabriquées en verre borosilicaté Wheaton '200' à faible taux de substances extractibles pour une épaisseur de paroi uniforme. Les fioles ambrées sont fabriquées en verre borosilicaté Wheaton '320'.
  • Avec dispositif de retour dans le col et rayon de courbure de fond spécial pour une solidité accrue
  • Ces caractéristiques sont importantes pour les applications de lyophilisation
  • Emballés sous film rétractable pour réduire la contamination particulaire
Certifications: Conformes aux normes ASTM type 1, classe A/B et USP type 1
Informations de livraison: les flacons sont fournis sans système de fermeture.