Imprimer
Clapets anti-retour
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H197150000 H197160000 H197170000
229-0538EA 195 EUR
229-0538 BELAH197160000 BELAH197170000
Clapets anti-retour
Vannes Clapets anti-retour
Valve en PP translucide avec disque en néoprène. Arrêt du reflux lorsque la pression s'interrompt.
  • Utiles lors du raccordement d'une tubulure à vide à une fiole à vide
  • Pression maximale recommandée : 20 psi (1034 Torr)
  • Autoclavable