Imprimer
Clapets anti-retour
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
418 419
229-3330EA 46.4 EUR
229-3330 229-3331
Clapets anti-retour
Vannes Clapets anti-retour
En PP translucide. Empêchent toute perte de pression et de retour. Pression de fonctionnement maximale 2 bar et minimale 0,07 bar à température ambiante (20 °C).
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Extrémités coniques pour s'assurer que les tuyaux sont maintenus fermement