Imprimer
Raccords à rodage conique standard
Fournisseur: Lenz
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LENZ01100729EA 10.9 EUR
LENZ01100729 LENZ01100607 LENZ01100529 LENZ01100605 LENZ01101011 LENZ01101414 LENZ01101411 271-4132 271-4176 271-4175 LENZ01100724 271-4131 271-4178 LENZ01100524 271-4177 LENZ01100519 271-4113 201-4133 271-4159 LENZ01100719 201-4138 201-4135 201-4134 201-4137 201-4136 LENZ01101201 LENZ01101002 LENZ01101001 271-4161 LENZ01101205 LENZ01100710 LENZ01101007 LENZ01101204 271-4160 LENZ01101203 LENZ01101005 271-4162 LENZ01101202 LENZ01101444 LENZ01100714 LENZ01100712 LENZ01100514 LENZ01100707 LENZ01100629 271-4102 LENZ01100705 LENZ01100429 201-4140 271-4109 LENZ01100829 201-4106 201-4105 201-4108 201-4107 201-0940 201-4104 201-4103 201-0934 201-0935 201-0936 201-0937 LENZ01100424 271-4154 LENZ01100824 201-0938 201-0939 LENZ01100624 271-4111 LENZ01100619 201-4110 LENZ01100419 LENZ01100814 271-4139 LENZ01100819 201-0945 201-0946 201-0947 201-0948 201-0941 201-0942 201-0943 201-0944 LENZ01100610 271-4141 LENZ01101422 LENZ01100614 271-4101 LENZ01100612
Raccords à rodage conique standard
Adaptateurs Raccords à rodage conique
DURAN®, verre borosilicaté, transparent.
  • Anti-fuites
  • Besoin minimal de lubrification des joints
  • Alignement incorrect des joints impossible
Assemblages à emboîtement et à cône avec bords soudés. Excellente résistance chimique. Résistance aux températures élevées. Dilatation thermique minimale offrant une résistance élevée aux changements de température.
Certifications: Formulaire E DIN 12242 (joints de prise), Formulaire B DIN 12242 (joints coniques), ISO 383.