Imprimer
Tuyaux
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
JR-T-626-00-M3 JR-T-625-05-M3 JR-T-625-10-M3 JR-T-625-20-M3 JR-T-625-40-M3 JR-T-625-30-M3
554-1518EA 77.2 EUR
554-1518 554-1094 554-1095 554-1096 554-1517 554-0788
Tuyaux
Tuyaux Tubulures à chromatographie
En acier inoxydable 316 soudé sous gaz inerte.
  • Smooth internal surface
  • Soft annealed OD for easy ferrule connections
Divers dimensions pour des applications en HPLC et CG. Les tuyaux résistent à des pression de 315 bar (4600 psi).