Imprimer
Tuyaux à vide
Fournisseur: VACUUBRAND
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
20686000 20686001 20686002 20686005
189-3110EA 24.9 EUR
189-3110 189-3111 189-3112 189-3114
Tuyaux à vide
Tuyaux Transfer Tubing
Caoutchouc
  • Tuyaux en caoutchouc à paroi épaisse, intrinsèquement stables et flexibles
  • Offrent une bonne étanchéité avec des raccords pour tuyaux et des buses de flexibles
  • Peuvent être commandés au mètre