Imprimer
Tuyaux avec petites brides
Fournisseur: VACUUBRAND
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
20686010 20686011 20686012 20686020 20686021 20686022
189-3310EA 157 EUR
189-3310 189-3312 189-3314 189-3311 189-3313 189-3315
Tuyaux avec petites brides
Tuyaux Tubulures pour le vide
PVC.
  • Bonne résistance chimique
  • Montage et démontage aisés
  • Raccord sûr et étanche au vide combiné à la bague de centrage et à l'anneau de serrage en option
Avec spirale de raccord en acier inoxydable et des petites brides en aluminium montées de chaque côté.