Imprimer
Tuyaux, pompe, Tygon® F-4040-A, équipés de crans
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
070533-08 070533-14 070533-15 070533-17 070533-18 070543-16 070543-08
224-2338EA 213 EUR
224-2338 224-2349 224-2350 224-2352 224-2353 224-2321 224-2308
Tuyaux, pompe, Tygon® F-4040-A, équipés de crans
Tuyaux Transfer Tubing
Tuyaux en Tygon®, jaune, transparent
  • Résistants aux déchirures, ne gonflent pas, ne deviennent pas cassants
  • Résistants à l'ozone et aux UV
  • Compatibles avec la plupart des produits à base de pétrole
Tuyaux résistant au pétrole et aux lubrifiants, parfaits pour le transfert de carburant, kérosène, mazout, liquides de coupe et produits réfrigérants à base de glycol. Ils ne gonflent pas ni ne durcissent, même lors de l'utilisation de liquides à base d'hydrocarbures. Ceci réduit le risque de problèmes tels que des fissures ou des fuites. En raison du faible niveau d'extraction, ces tuyaux protègent également les fluides de toute contamination. Longueur : 381 mm. Distance entre les crans : 140 mm (2 crans) et 170 mm (3 crans).
Temperature resistance: −35 to +74 °C
Hardness (Shore durometer A): 57
Densité : 1,26