Imprimer
Tuyaux inerte, Versilon™ SE 200
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AJD00002 AJD00007 AJD00017 AJD00028
VERNAJD00002EA 292 EUR
VERNAJD00002 VERNAJD00007 VERNAJD00017 VERNAJD00028
Tuyaux inerte, Versilon™ SE 200
Tuyaux Transfer Tubing
Versilon™ tuyaux, ultra-transparent.
  • Better flexibility than typical rigid fluoropolymer tubings
  • Chemically resistant and inert
  • Non-contaminating fluid path
Se compose de deux tuyaux: âme en FEP et gaine en Tygon. Cette association allie la flexibilité et la transparence du tuyau en Tygon R 3603 avec la résistance chimique des polymères fluorés (FEP). L'âme du tuyau est inerte, ce qui garantit l'absence d'extraction et de contamination des liquides transportés. Le contact entre le tuyau et le liquide qui s'y écoule ne laisse aucune trace olfactive ni gustative. Il est donc parfaitement adapté à une utilisation dans le secteur alimentaire.
Temperature resistant from –40 to +77 °C.
Dureté (coefficient Shore A) : 67
Density: 1,45
Certifications: Complies with the requirements of the FDA for foodstuffs and the USP class IV criteria for biocompatibility.