Imprimer
Tubes d'amenée des gaz / tubes d'ébullition
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05083001 05083002 05083003 05083004
201-2621EA 24 EUR
201-2621 201-1069 201-1070 201-2622
Tubes d'amenée des gaz / tubes d'ébullition
Tubes Tubes d'arrivée de gaz
Duran® borosilicate 3.3 clear glass.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Inclined at an angle of 90° with fused cone joint for cutting or drawing off capillaries to a required length.
Longueur utile: 250 mm