Imprimer
Tubes, entrée air/vapeur, coude à 90°, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MF15/3B/SC MF15/2B/SC
201-8607EA 205 EUR
201-8607 201-3054
Tubes, entrée air/vapeur, coude à 90°, Quickfit®
Tubes Tubes d'arrivée de gaz
Verre borosilicaté Pyrex®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance aux hautes températures
Raccord fileté en plastique amovible pour faciliter la fixation d'un tube flexible de 9 mm d'alésage. Extrémité inférieure du tube laissée unie pour que le souffleur de verre puisse la couper à la longueur et l'étirer jusqu'au jet.
Longueur de la tige: 150 mm