Imprimer
Tubes de dessication avec rodage standard, inclinés
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05337001 05337002 05337003 05337004
201-5311EA 26.8 EUR
201-5311 201-1166 201-1167 201-5312
Tubes de dessication avec rodage standard, inclinés
Tubes Tubes de dessication
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN® incliné à 75° avec cône de rodage standard.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Pour une utilisation avec un dessiccant tel que le chlorure de calcium.