Imprimer
Tubes à essais avec bouchons à rodage standard
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05700107 05700114 05700130 05700110 05700126 05700134 05700138 05700142
212-1622EA 6.9 EUR
212-1622 212-1624 212-1626 212-0650 212-0651 212-0652 212-0653 212-0654
Tubes à essais avec bouchons à rodage standard
Tubes Tubes à essais
En verre borosilicaté DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Avec rodage standard et bouchons en PE-HD, non gradués.