Imprimer
VWR® Safe-T-Flex, Bouchons pour tubes à essai
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
548-0710EA 63.2 EUR
548-0710 548-0711 548-0712 548-0713 548-0723 548-0724 548-0725 548-0726 548-0727 548-0728 548-0729 548-0730 548-0731 548-0732 548-0733 548-0734 548-0735 548-0736 548-0737 548-0714 548-0715 548-0716 548-0717 548-0718 548-0719 548-0720 548-0721 548-0722
VWR® Safe-T-Flex, Bouchons pour tubes à essai
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Les bouchons Safe-T-Flex présentent une conception unique, flexible et à double verrouillage pour une fermeture sécurisée à l’extérieur de la lèvre du tube et peuvent être retirés d’une seule main. Un joint étanche garantit l’intégrité de l’échantillon et empêche le déversement ou l’évaporation des échantillons de sérum. Ce joint spécial protège contre les aérosols d’organismes hautement infectieux tels que la TB et le virus HTLV-III. Leur code de couleur facilite l’identification des échantillons et la protection contre la contamination croisée. Le haut de chaque bouchon peut également être numéroté ou étiqueté avec une encre indélébile. Le bouchon autobloquant adhère solidement dans n’importe quelle position et garantit la sécurité du contenu pendant le transport. Le joint étanche aux liquides résiste à la centrifugation, à l’agitation, à la réfrigération et à la congélation.
  • Les bouchons de tubes à essai autobloquants à code de couleur empêchent le renversement ou la perte des échantillons
  • Convient à toutes les variétés de prélèvements sanguins et de tubes de culture jetables
Cdt: Les bouchons sont conditionnés par sachets de 1000.