Imprimer
Bouchons pour tubes à essai et flacons
Fournisseur: JAECE INDUSTRIES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L800-B2 GRADE50CC 79111000 79112000 L800-B L800-D L800-A
734-1262EA 305 EUR
734-1262 734-1264 734-1265 734-1266 JAECL800-B JAECL800-D JAECL800-A
Bouchons pour tubes à essai et flacons
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Identi-plug
bouchons en mousse/plastique s’adaptant parfaitement aux tubes et flacons tout en laissant circuler l’air; retrouvent leur forme initiale même après plusieurs utilisations; autoclavables et résistants aux produits chimiques.
Gaze en coton.
100% pure coton, très absorbante et à peluchage réduit; nombre de fil: 28×24.
Boules de coton blanchi.
disponibles en taille large ou médium.