Imprimer
Tubes à échantillons, à usage unique, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
341661 342919 343141 343923 345608 355581
734-0493EA 341 EUR
734-0493 391-8396 391-8228 391-8398 391-8229 525-0060
Tubes à échantillons, à usage unique, Nunc™
Tubes Tubes à essais
En PS, transparent.
  • Graduations indiquées
  • Bonne résistance thermique
  • Bonne résistance chimique
Les tubes conviennent à une vaste palette d'applications.