Imprimer
Tubes à essais, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TK75-001 TK75-022 TK75-023 TL40-01 TL40-02 TL40-04 TR95-01 TR95-04 TR95-24 TK75-030 TR95-17 TR95-19 TK75-003 TK75-085
GOSSTK75-001EA 138 EUR
GOSSTK75-001 GOSSTK75-022 GOSSTK75-023 212-5146 212-0164 212-5147 GOSSTR95-01 GOSSTR95-04 GOSSTR95-24 GOSSTK75-030 GOSSTR95-17 GOSSTR95-19 GOSSTK75-003 GOSSTK75-085
Tubes à essais, Corning® Gosselin™
Tubes Tubes à essais
En PS transparent ou PP translucide.
  • Fond rond
  • Conditionnement non stérile ou en version stérile
  • Les tubes stériles sont fournis avec un capuchon et les tubes non stériles, sans capuchon
Tubes universels de faible volume pour de nombreuses applications.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.