Imprimer
Tubes à essais, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TL75-04 TL75-08 CC21-02
212-5159EA 696 EUR
212-5159 212-5157 GOSSCC21-02
Tubes à essais, Corning® Gosselin™
Tubes Tubes à essais
En PS clair ou PP translucide. Gamme de tubes à fond rond ou conique fabriqués en milieu aseptique ou stérilisés par radiation.
  • Tubes en PS cristal
  • Tubes en PP résistant aux chocs et translucide
Conviennent pour l'échantillonnage en laboratoire.
Informations de commande: Disponibles avec ou sans bouchon.