Imprimer
Tubes à essais à usage unique, stériles
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
17044 17060 17046 17062
212-6713EA 582 EUR
212-6713 212-6719 KIMA17046 KIMA17062
Tubes à essais à usage unique, stériles
Tubes Tubes à essais
En PS transparent, bouchon à vis rouge.
  • Disponibles stériles, en conditionnement individuel ou par 108 tubes
  • Sans graduation
  • Bonne résistance thermique et chimique
Ces tubes universels à fond rond permettent un grand nombre d'applications.