Imprimer
Tubes à essais à usage unique
Fournisseur: NAFVSM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
62112250750509 62111600750509 62115301600559 62112251000509 62115301600809 62116001600559 62119252000559 62117251800559 62119252000859 62112250750809 62112250800809
212-9860EA 52.5 EUR
212-9860 212-9857 212-9850 212-9858 212-9851 VSMA62116001600559 212-9854 212-9852 212-9855 212-9861 VSMA62112250800809
Tubes à essais à usage unique
Tubes Tubes à essais
Tubes à essais en verre sodo-calcique à bord droite.
  • Bonnes propriétés physiques et chimiques
  • Alternative économique et éprouvée pour les grands conditionnements
  • Épaisseur des parois de 0,50/0,55/0,80/0,85 mm